missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Malonsäureethylesterchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022721
37.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
36239-09-5
C5H7ClO3
150.56
MFCD00000736
KWFADUNOPOSMIJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-chloro-3-oxopropionate, ethyl chloroformylacetate, ethyl chloroformyl acetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl3-chloro-3-oxopropanoate, ethyl malonylchloride, carbethoxyacetyl chloride, 2-ethoxycarbonylacetyl chloride, ethyl 2-chlorocarbonyl acetate, chloroformyl acetic acid ethyl ester
118931
Ethyl3-Chlor-3-Oxopropanoat
CCOC(=O)CC(Cl)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
36239-09-5
C5H7ClO3
150.56
MFCD00000736
KWFADUNOPOSMIJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-chloro-3-oxopropionate, ethyl chloroformylacetate, ethyl chloroformyl acetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl3-chloro-3-oxopropanoate, ethyl malonylchloride, carbethoxyacetyl chloride, 2-ethoxycarbonylacetyl chloride, ethyl 2-chlorocarbonyl acetate, chloroformyl acetic acid ethyl ester
118931
Ethyl3-Chlor-3-Oxopropanoat
CCOC(=O)CC(Cl)=O

Ethyl malonyl chloride is used in the syntheses of methanofullerodendimers and 3-pyrrolin-2-ones. It plays a vital role in the preparation of 3,5-disubstituted 1,2,4-oxadiazole derivatives, which are potential peptidomimetic building blocks. It is a versatile acylating agent for propargyl alcohols, hydrazines and amines.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Malonsäureethylesterchlorid wird in den Synthesen von Methanofullerodendimeren und 3-pyrrolin-2-onen verwendet. Spielt entscheidende Rolle bei der Vorbereitung von 3,5-disubstituierten-1,2,4-Oxadiazol-Derivaten, die potenzielle peptidomimetische Bausteine sind. Vielseitiges Acylierungsmittel für Propargylalkohole, Hydrazine und Amine.

Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.

Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Alkoholen. Es reagiert mit Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl malonyl chloride
Dichte 1.189
Siedepunkt 83°C (22 mmHg)
Flammpunkt 67°C (152°F)
Brechungsindex 1.429
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 636215
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 150.56
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'