Learn More
Ethyl-Chloronicotinat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736466
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
62-50-0
C3H8O3S
124.15
MFCD00007559
PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
ethyl mesylate, ethyl methanesulphonate, half-myleran, methanesulfonic acid, ethyl ester, methanesulfonic acid ethyl ester, methylsulfonic acid, ethyl ester, rcra waste number u119, ethyl methansulphonate, ethyl ester of methylsulfonic acid, ethyl ester of methanesulfonic acid
6113
CHEBI:23994
Ethylmethansulfonat
CCOS(=O)(=O)C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
62-50-0
C3H8O3S
124.15
MFCD00007559
PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
ethyl mesylate, ethyl methanesulphonate, half-myleran, methanesulfonic acid, ethyl ester, methanesulfonic acid ethyl ester, methylsulfonic acid, ethyl ester, rcra waste number u119, ethyl methansulphonate, ethyl ester of methylsulfonic acid, ethyl ester of methanesulfonic acid
6113
CHEBI:23994
Ethylmethansulfonat
CCOS(=O)(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl methanesulfonate
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 213.0°C to 214.0°C
Flammpunkt 100°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SO3C2H5
Brechungsindex 1.4170 to 1.4190
Menge 10 g
Beilstein 04,5
Merck Index 15,3882
Relative Dichte 1.16
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50-100g/L (27°C)
Formelmasse 124.15
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl methanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.