Learn More
Ethylmethylketon, zertifizierte AR für Analysen, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073021
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
2.5 l
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
78-93-3
C4H8O
72.11
MFCD00011648
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
6569
CHEBI:28398
butan-2-one
CCC(C)=O
78-93-3
C4H8O
72.11
MFCD00011648
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
6569
CHEBI:28398
butan-2-one
CCC(C)=O
Methylethylketon, zertifiziertes AR für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt -87°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 80°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 L
Formelmasse 72.11g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.