Learn More
Ethyl N, N-Dimethyloxamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382786
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382786 5 g 5 Gramm
11392786 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382786 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08923.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16703-52-9 | C6H11NO3 | 145.158 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16703-52-9
Summenformel C6H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 145.158
MDL-Nummer MFCD00015153
InChI-Schlüssel HMALWDVRMHVUAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl n,n-dimethyloxamate, ethyl nn-dimethyloxamate, n,n-dimethyl ethyl oxamate, ethyl 2-dimethylamino-2-oxoacetate, acetic acid, dimethylamino oxo-, ethyl ester, ethyl dimethylcarbamoyl formate, oxamic acid, dimethyl-, ethyl ester, acetic acid, 2-dimethylamino-2-oxo-, ethyl ester, ethyl dimethylamino oxoacetate, aethyl-dimethyloxamat
PubChem CID 85553
IUPAC-Name Ethyl-2-(dimethylamino)-2-oxoacetat
SMILES CCOC(=O)C(=O)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl N,N-dimethyloxamate
Dichte 1.068
Siedepunkt 118°C to 120°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.443
Menge 5 g
Beilstein 1906209
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 98%