Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl-O-(2-mesitylensulfonyl)acetohydroxamat, 98+ %
Marke:  Alfa Aesar™ H55470.MD
Weitere Details : CAS : 38202-27-6 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461728
  • 12.76 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
15-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
38202-27-6
285.358
KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N
6282444
CCOC(=NOS(=O)(=O)C1=C(C=C(C=C1C)C)C)C
C13H19NO4S
MFCD00009244
ethyl o-mesitylsulfonylacetohydroxamate, ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate, ethyl o-methylsulphonylacetohydroxamate, ethyl o-2-mesitylenesulfonyl acethydroxamate, o-mesitylsulfonylacetohydroxamic acid ethyl ester, ethyl 1z-n-mesitylsulfonyl oxy ethanimidoate, ethyl 1e-n-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyloxyethanimidate, kqcbswbqaxtilk-owbhpgmisa-n, z-ethyl n-mesitylsulfonyloxyacetimidate, z-ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate
ethyl(1E)-N-(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyloxyethanimidat
Spezifikation
Ethyl O-(2-mesitylenesulfonyl)acetohydroxamate
250mg
C13H19NO4S
2144156
KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N
ethyl(1E)-N-(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyloxyethanimidat
6282444
≥98%
54°C to 56°C
38202-27-6
MFCD00009244
ethyl o-mesitylsulfonylacetohydroxamate, ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate, ethyl o-methylsulphonylacetohydroxamate, ethyl o-2-mesitylenesulfonyl acethydroxamate, o-mesitylsulfonylacetohydroxamic acid ethyl ester, ethyl 1z-n-mesitylsulfonyl oxy ethanimidoate, ethyl 1e-n-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyloxyethanimidate, kqcbswbqaxtilk-owbhpgmisa-n, z-ethyl n-mesitylsulfonyloxyacetimidate, z-ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate
CCOC(=NOS(=O)(=O)C1=C(C=C(C=C1C)C)C)C
285.358
285.36
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation