Learn More
Ethyloxazol-5-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031744
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
118994-89-1
C6H7NO3
141.126
MFCD04114930
KRMORCCAHXFIHF-UHFFFAOYSA-N
ethyl oxazole-5-carboxylate, 5-oxazolecarboxylic acid, ethyl ester, 5-oxazolecarboxylicacid, ethyl ester, oxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyloxazole-5-carboxylate, 5-ethoxycarbonyloxazole, acmc-1c1iz, ksc510s9l, ethyl 5-oxazolecarboxylate, 5-ethoxycarbonyl-1,3-oxazole
10964603
Ethyl 1,3-Oxazol-5-Carboxylat
CCOC(=O)C1=CN=CO1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
118994-89-1
C6H7NO3
141.126
MFCD04114930
KRMORCCAHXFIHF-UHFFFAOYSA-N
ethyl oxazole-5-carboxylate, 5-oxazolecarboxylic acid, ethyl ester, 5-oxazolecarboxylicacid, ethyl ester, oxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyloxazole-5-carboxylate, 5-ethoxycarbonyloxazole, acmc-1c1iz, ksc510s9l, ethyl 5-oxazolecarboxylate, 5-ethoxycarbonyl-1,3-oxazole
10964603
Ethyl 1,3-Oxazol-5-Carboxylat
CCOC(=O)C1=CN=CO1
Ethyl oxazole-5-carboxylate is used as a pharmaceutical, organic intermediate and in organic light-emitting diode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyloxazol-5-carboxylat wird als pharmazeutisches, organisches Zwischenprodukt und in organischen Leuchtdioden verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (35 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl oxazole-5-carboxylate
Siedepunkt 60°C (2.25 mmHg)
Brechungsindex 1.469
Menge 5 g
Beilstein 83084416
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (35g/L at 25°C).
Formelmasse 141.13
Reinheit (%) 98%