Learn More
Ethyl p-Toluolsulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11400528
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
80-40-0
C9H12O3S
200.252
MFCD00009100
VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
ethyl p-toluenesulfonate, ethyl tosylate, ethyl p-tosylate, ethyl p-ts, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, ethyl ester, ethyl p-methylbenzenesulfonate, ethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, ethyl ester, ethyl pts, p-toluolsulfonsaeure aethyl ester
6638
Ethyl-4-methylbenzolsulfonat
CCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
80-40-0
C9H12O3S
200.252
MFCD00009100
VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
ethyl p-toluenesulfonate, ethyl tosylate, ethyl p-tosylate, ethyl p-ts, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, ethyl ester, ethyl p-methylbenzenesulfonate, ethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, ethyl ester, ethyl pts, p-toluolsulfonsaeure aethyl ester
6638
Ethyl-4-methylbenzolsulfonat
CCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Ethyl p-toluenesulfonate was used to develop an extraction method for methyl and ethyl esters of various sulfonic acids in active pharmaceutical ingredients using solid-phase micro extraction coupled to GC/MS in the selected ion monitoring mode. It was used in a study to develop a fast and accurate method for determination of residues of some common alkylating agents employed in drug synthesis by in situ derivatization-headspace-gas chromatography-mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
p-Toluolsulfonsäureethylester wurde zur Entwicklung einer Extraktionsmethode für Methyl- und Ethylester verschiedener Sulfonsäuren in pharmazeutischen Wirkstoffen verwendet, wobei die Festphasenmikroextraktion in Verbindung mit GC/MS im ausgewählten Ionenüberwachungsmodus verwendet wurde. Fand Verwendung in einer Studie zur Entwicklung einer schnellen und genauen Methode zur Bestimmung von Rückständen einiger gängiger Alkylierungsmittel, die bei der Arzneimittelsynthese durch In-situ-Derivatisierung – Dampfraum-Gaschromatographie – Massenspektrometrie eingesetzt werden.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl p-toluenesulfonate
Schmelzpunkt 29°C to 34°C
Dichte 1.17
Siedepunkt 221°C
Flammpunkt 157°C (314°F)
Brechungsindex 1.511
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 611213
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3858
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 200.26
Reinheit (%) 98%