Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl propiolate |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 0.9680g/mL |
| Siedepunkt | 120°C |
| Flammpunkt | 23°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | HC∽CCO2C2H5 |
| Brechungsindex | 1.4110 to 1.413 |
| Mehr anzeigen |