Learn More
Ethylpropiolat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427357
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11427357 5 g 5 Gramm
11437357 25 g 25 Gramm
11447357 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15068.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 623-47-2 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
Ethyl propiolate is used as a precursor in the preparation of substituted anthraquinones and pyrazolo[1,5-a]pyridine, which exhibits anti-inflammatory activity. Further, it is employed in the synthesis of benzene-1,2,3,5-tetracarboxylates promoted by triphenylphosphine. Its halogenated derivatives are used as a substrate for direct, asymmetric alkynylation of cyclic beta-ketoesters using chiral phase-transfer catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylpropiolat wird als Vorläufer bei der Herstellung von substituierten Anthrachinonen und Pyrazolo[1,5-a]Pyridin verwendet, das eine entzündungshemmende Wirkung zeigt. Weiterhin wird es bei der Synthese von Benzol-1,2,3,5-Tetracarboxylaten eingesetzt, die durch Triphenylphosphine gefördert werden. Seine halogenierten Derivate werden als Substrat für die direkte, asymmetrische Alkinylierung zyklischer Beta-Ketoester mit chiralen Phasentransferkatalysatoren verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-47-2
Summenformel C5H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 98.10
MDL-Nummer MFCD00009184
InChI-Schlüssel FMVJYQGSRWVMQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl propiolate, ethyl acetylenecarboxylate, 2-propynoic acid, ethyl ester, propiolic acid ethyl ester, ethyl propynoate, ethoxycarbonyl acetylene, ethyl 2-propynoate, propiolic acid, ethyl ester, unii-w235g5u52s, propynoic acid ethyl ester
PubChem CID 12182
ChEBI CHEBI:51740
IUPAC-Name Ethyl-prop-2-inoat
SMILES CCOC(=O)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl propiolate
Schmelzpunkt 9°C
Dichte 0.963
Siedepunkt 118°C to 120°C
Flammpunkt 23°C (73°F)
Geruch Pungent
Strukturformel HC≡CCO2CH2CH3
Brechungsindex 1.412
Menge 5 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 878250
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol.
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl propiolate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl propiolate