Learn More
Ethylpropionylacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022606
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4949-44-4
C7H12O3
144.17
MFCD00009317
UDRCONFHWYGWFI-UHFFFAOYSA-N
ethyl propionylacetate, ethyl 3-oxovalerate, ethyl 3-oxo-n-valerate, pentanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-oxopentanoic acid ethyl ester, 3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, ethyl 3-ketopentanoate, 3-oxovaleric acid ethyl ester, propionylacetic acid ethyl ester, ethylpropanylacetate
78656
Ethyl 3-Oxopentanoat
CCC(=O)CC(=O)OCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4949-44-4
C7H12O3
144.17
MFCD00009317
UDRCONFHWYGWFI-UHFFFAOYSA-N
ethyl propionylacetate, ethyl 3-oxovalerate, ethyl 3-oxo-n-valerate, pentanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-oxopentanoic acid ethyl ester, 3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, ethyl 3-ketopentanoate, 3-oxovaleric acid ethyl ester, propionylacetic acid ethyl ester, ethylpropanylacetate
78656
Ethyl 3-Oxopentanoat
CCC(=O)CC(=O)OCC
Ethyl propionylacetate acts as a precursor used in the preparation of 1-ethyl- and 1-n-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid bearing one or two substituents on the benzene ring. Further, it is used to prepare 3-propionyl-2H-cyclohepta[b]furan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylpropionylacetat dient als Vorstufe zur Herstellung von 1-ethyl- und 1-n-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-Essigsäure, die einen oder zwei Substituenten auf dem Benzolring trägt. Wird außerdem zur Vorbereitung von 3-propionyl-2-H-cyclohepta[b]furan-2-on verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Eisessig.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl propionylacetate
Dichte 1.012
Siedepunkt 190°C to 192°C
Flammpunkt 77°C (170°F)
Brechungsindex 1.422
Menge 5 g
Beilstein 970270
Löslichkeitsinformationen Miscible with glacial acetic acid.
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 95%