Learn More
Ethyl-pyrazol-[1,5-a]-pyridin-3-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3109978
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
16205-44-0
C10H10N2O2
190.20
MFCD06411542
IDHMFSBXNNIWCT-UHFFFAOYSA-N
ethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylpyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, ethyl h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, zlchem 54, acmc-1bsao, ethyl 3-azaindoline-3-carboxylate, ethyl 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, 3-pyrazolo 1,5-a pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 1qp
2795464
Ethylpyrazolo[1,5-a]-Pyridin-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1=C2C=CC=CN2N=C1
16205-44-0
C10H10N2O2
190.20
MFCD06411542
IDHMFSBXNNIWCT-UHFFFAOYSA-N
ethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylpyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, ethyl h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, zlchem 54, acmc-1bsao, ethyl 3-azaindoline-3-carboxylate, ethyl 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, 3-pyrazolo 1,5-a pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 1qp
2795464
Ethylpyrazolo[1,5-a]-Pyridin-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1=C2C=CC=CN2N=C1
Chemischer Name oder Material Ethyl pyrazolo[1, 5-a]pyridine-3-carboxylate
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 190.2
Reinheit (%) 95%