missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl (R)-(+)-1-Boc-4-Oxopiperidin-2-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7038120
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
357154-16-6
C13H21NO5
271.313
MFCD20526405
YAVQLRUBKDCOCI-SNVBAGLBSA-N
r-1-tert-butyl 2-ethyl 4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, ethyl r-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, r-+-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid ethyl ester, r-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl r-+-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, ethyl r-+-1-boc-4-oxopipecolate, r-1-tert-butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, 2r-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-ethyl ester, 1-tert-butyl 2-ethyl 2r-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate
67586303
1-O-tert-Butyl-2-O-ethyl-(2R)-4-oxopiperidin-1,2-dicarboxylat
CCOC(=O)C1CC(=O)CCN1C(=O)OC(C)(C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
357154-16-6
C13H21NO5
271.313
MFCD20526405
YAVQLRUBKDCOCI-SNVBAGLBSA-N
r-1-tert-butyl 2-ethyl 4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, ethyl r-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, r-+-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid ethyl ester, r-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl r-+-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, ethyl r-+-1-boc-4-oxopipecolate, r-1-tert-butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, 2r-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-ethyl ester, 1-tert-butyl 2-ethyl 2r-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate
67586303
1-O-tert-Butyl-2-O-ethyl-(2R)-4-oxopiperidin-1,2-dicarboxylat
CCOC(=O)C1CC(=O)CCN1C(=O)OC(C)(C)C

It is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.

Hinweise
An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl (R)-(+)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol.
Optische Drehung +20° (c=0.5 in Chloroform)
Formelmasse 271.31
Reinheit (%) 95%

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'