Learn More
Ethyl-(R)-2-Hydroxy-4-Phenylbutyrat, 98 %
Artikelnummer. 15438068
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15438068 5 g 5 Gramm
15448068 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438068 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61507.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90315-82-5
Summenformel C12H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 208.257
MDL-Nummer MFCD00077794
InChI-Schlüssel ZJYKSSGYDPNKQS-LLVKDONJSA-N
Synonym ethyl r-2-hydroxy-4-phenylbutyrate, r-ethyl 2-hydroxy-4-phenylbutanoate, ethyl 2r-2-hydroxy-4-phenylbutanoate, ethyl r---2-hydroxy-4-phenylbutyrate, r---2-hydroxy-4-phenylbutyrate ethyl ester, qp7iwh2qox, unii-qp7iwh2qox, r-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid ethyl ester, r-hpbe, r-2-hydroxy-4-phenyl butyric acid ethyl ester
PubChem CID 2733848
IUPAC-Name Ethyl-(2R)-2-hydroxy-4-phenylbutanoat
SMILES CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (R)-2-hydroxy-4-phenylbutyrate
Farbe Farblos
Dichte 1.075 g/mL
Siedepunkt 212°C
Flammpunkt 150°C (302°F)
Brechungsindex 1.504
Menge 5 g
Beilstein 3590943
Formelmasse 208.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig