Learn More
Ethyl (R)-3-Hydroxybutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10397701 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10397701 1 g Glasflasche 1 Gramm
10441392 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10397701 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 345760010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24915-95-5 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24915-95-5
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00075386
InChI-Schlüssel OMSUIQOIVADKIM-RXMQYKEDSA-N
Synonym ethyl r-3-hydroxybutyrate, ethyl 3r-3-hydroxybutanoate, ethyl r-3-hydroxybutanoate, ethyl r---3-hydroxybutyrate, r-ethyl 3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid ethyl ester, r-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3r, r---3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester
PubChem CID 440030
ChEBI CHEBI:28707
IUPAC-Name Ethyl-(3R)-3-hydroxybutanoat
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (R)-3-hydroxybutyrate
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos
Dichte 1.0170g/mL
Siedepunkt 75°C to 76°C (12.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH2COOCH2CH3
Brechungsindex 1.4195 to 1.4215
Menge 1 g
Relative Dichte 1.017
Spezifischer Drehzustand −45.5° (20°C 589nm,c=1,CHCl3)
Spezifische Drehung -45.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit