Learn More
Ethyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrat
Artikelnummer. 15455649
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15455649 1 g 1 Gramm
15465649 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455649 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63400.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Synthese optisch aktiver Produkte
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24915-95-5
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.159
MDL-Nummer MFCD00075386
InChI-Schlüssel OMSUIQOIVADKIM-RXMQYKEDSA-N
Synonym ethyl r-3-hydroxybutyrate, ethyl 3r-3-hydroxybutanoate, ethyl r-3-hydroxybutanoate, ethyl r---3-hydroxybutyrate, r-ethyl 3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid ethyl ester, r-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3r, r---3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester
PubChem CID 440030
ChEBI CHEBI:28707
IUPAC-Name Ethyl-(3R)-3-hydroxybutanoat
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate
Farbe Farblos
Menge 1 g
Formelmasse 132.16
Physikalische Form Flüssig