Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylrot
Catalog Number p-7024134
22.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
76058-33-8
C17H18N3O2
296.35
MFCD00002427
HBRCDTRQDHMTDA-UHFFFAOYSA-M
2-(4-Diethylaminophenylazo)benzoic acid
54832
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
76058-33-8
C17H18N3O2
296.35
MFCD00002427
HBRCDTRQDHMTDA-UHFFFAOYSA-M
2-(4-Diethylaminophenylazo)benzoic acid
54832
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl Red
Schmelzpunkt ∼135°C (decomposition)
Beilstein 3366056
IUPAC-Name 2-[[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]-Benzoesäure
Formelmasse 297.36
Menge 10 g