Learn More
Ethyl (S)-(-)-1-Boc-4-Oxopiperidin-2-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453216
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15453216 1 g 1 Gramm
15463216 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57213.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate participates in the one-pot in situ formation and reaction of trimethyl (trichloromethyl) silane which finds application in the synthesis of 2, 2, 2-trichloromethylcarbinols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-4-Oxopiperidin-2-Carboxylat ist an der Bildung und Reaktion von Trimethyl-(Trichlormethyl)-Silan in einer „one-pot“-Umgebung beteiligt, die bei der Synthese von 2, 2, 2-Trichlormethylcarbinolen Anwendung findet.
Hinweise
An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 180854-44-8
Summenformel C13H21NO5
Molekulargewicht (g/mol) 271.313
MDL-Nummer MFCD15071881
InChI-Schlüssel YAVQLRUBKDCOCI-JTQLQIEISA-N
Synonym ethyl s-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, s-1-tert-butyl 2-ethyl 4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-ethyl 2s-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, ethyl r-+-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, ethyl s---1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, ethyl s-n-tert-butoxycarbonyl-4-oxo-2-pipecolate, o1-tert-butyl o2-ethyl 2s-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, 2s-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-ethyl ester
PubChem CID 11369276
IUPAC-Name 1-O-tert-Butyl-2-O-ethyl-(2S)-4-oxopiperidin-1,2-dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CC(=O)CCN1C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate
Dichte 1.079
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.46
Menge 1 g
Optische Drehung −20° (c=0.5 in Chloroform)
Formelmasse 271.31
Reinheit (%) 95%