missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl (S)-(-)-4-chlor-3-Hydroxybutyrat, 98%, ee 98%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047291
26.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
86728-85-0
C6H11ClO3
166.60
MFCD00211241
ZAJNMXDBJKCCAT-YFKPBYRVSA-N
ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl 3s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, s-4-chloro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, s-4-chloro-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, s-ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate
7019277
ethyl (3S)-4-chloro-3-hydroxybutanoate
CCOC(=O)C[C@H](O)CCl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
86728-85-0
C6H11ClO3
166.60
MFCD00211241
ZAJNMXDBJKCCAT-YFKPBYRVSA-N
ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl 3s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, s-4-chloro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, s-4-chloro-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, s-ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate
7019277
ethyl (3S)-4-chloro-3-hydroxybutanoate
CCOC(=O)C[C@H](O)CCl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Dichte 1.19
Siedepunkt 93°C to 95°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 98 %
Brechungsindex 1.453
Menge 1 g
Optische Drehung −14° (Neat)
Formelmasse 166.61
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'