Learn More
Ethylthiophen-2-Carboxylat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488920
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11488920 10 g 10 Gramm
11498920 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488920 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12302.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2810-04-0 | C7H8O2S | 156.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2810-04-0
Summenformel C7H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 156.20
MDL-Nummer MFCD00005436
InChI-Schlüssel JZGZKRJVTIRPOK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76052
IUPAC-Name Ethyl-thiophen-2-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl thiophene-2-carboxylate
Dichte 1.161
Siedepunkt 217°C to 218°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Brechungsindex 1.526
Menge 10 g
Beilstein 112678
Synonym ethyl 2-thiophenecarboxylate, ethyl 2-thenoate, ethyl-2-thiophenecarboxylate, thiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, thiophene, 2-ethyl carboxylate, thiophenecarboxylic acid, ethyl ester, ethylthiophen-2-carboxylat, ethyl2-thiophenecarboxylate, acmc-209h0w
Formelmasse 156.2
Reinheit (%) ≥98%