Learn More
Ethylthiophen-3-Carboxylat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026462
17.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5751-80-4
C7H8O2S
156.199
MFCD02179226
OYSLMAQEMAJMCL-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-thenoate, ethyl 3-thiophenecarboxylate, ethylthiophene-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonyl thiophene, 3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, ethyl ester, thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, pubchem16116, ksc493o3n
79824
Ethyl-thiophen-3-carboxylat
CCOC(=O)C1=CSC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5751-80-4
C7H8O2S
156.199
MFCD02179226
OYSLMAQEMAJMCL-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-thenoate, ethyl 3-thiophenecarboxylate, ethylthiophene-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonyl thiophene, 3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, ethyl ester, thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, pubchem16116, ksc493o3n
79824
Ethyl-thiophen-3-carboxylat
CCOC(=O)C1=CSC=C1
Ethyl thiophene-3-carboxylate is used as an intermediate in organic syntheses
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylthiophen-3-Carboxylat wird als Zwischenprodukt in organischen Synthesen verwendet
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl thiophene-3-carboxylate
Siedepunkt 207°C to 208°C
Brechungsindex 1.5225
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 156.2
Reinheit (%) 98%