Learn More
Ethyl-trans-2-Hexenoat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11472108
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11472108 10 g 10 Gramm
11482108 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472108 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15136.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27829-72-7
Summenformel C8H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.198
MDL-Nummer MFCD00036541
InChI-Schlüssel SJRXWMQZUAOMRJ-VOTSOKGWSA-N
Synonym ethyl hex-2-enoate, ethyl 2-hexenoate, ethyl trans-2-hexenoate, 2-hexenoic acid, ethyl ester, ethyl e-hex-2-enoate, ethyl e-2-hexenoate, ethyl 2e-hexenoate, 2-hexenoic acid, ethyl ester, 2e, unii-ol4euz6c13, 2-hexenoic acid, ethyl ester, e
PubChem CID 5364778
IUPAC-Name Ethyl-(E)-hex-2-enoat
SMILES CCCC=CC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl trans-2-hexenoate
Siedepunkt 62°C (25 mmHg)
Flammpunkt 62°C (143°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1701323
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 98%