Learn More
Ethyl-trans-4-Decenoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483967
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483967 50 g 50 Gramm
11473967 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19364.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 76649-16-6 | C12H22O2 | 198.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76649-16-6
Summenformel C12H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.31
MDL-Nummer MFCD00015574
InChI-Schlüssel AWNIQMQADACLCJ-CMDGGOBGSA-N
Synonym ethyl trans-4-decenoate, ethyl e-4-decenoate, ethyl 4-decenoate, 4-decenoic acid, ethyl ester, e, ethyl 4e-decenoate, fema no. 3642, ethyl 4e-dec-4-enoate, ethyl trans-dec-4-enoate, ethyl e-dec-4-enoate, ethyl 4e-4-decenoate
PubChem CID 5362583
IUPAC-Name Ethyl-(E)-dec-4-enoat
SMILES CCCCC\C=C\CCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl trans-4-decenoate
Brechungsindex 1.437
Menge 50 g
Formelmasse 198.31
Reinheit (%) 97%