Learn More
Ethyltrifluoracetat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414523
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414523 50 g -
11424523 250 g 250 Gramm
11404523 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414523 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11520.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 383-63-1 | C4H5F3O2 | 142.077 g/mol
Ethyl trifluoroacetate is used as an intermediate in organic synthesis to prepare organic fluorine compounds like 3-ethyl-1-methylimidazolium trifluoroacetate (EMITA). It is involved in the syntheses of various pharmaceutically active molecules and agricultural products. It is also useful for the preparation of tri fluoroacylated compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyltrifluoracetat wird als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese zur Herstellung organischer Fluorverbindungen wie 3-Ethyl-1-methylimidazolium-trifluoracetat (Emita) verwendet. Ist an der Synthese verschiedener pharmazeutisch aktiver Moleküle und verschiedener Produkte für die Landwirtschaftl beteiligt. Ist zudem bei der Herstellung von trifluoracylierten Verbindungen nützlich.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar. Mischbar mit Chloroform und Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 383-63-1
Summenformel C4H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.077
MDL-Nummer MFCD00000419
InChI-Schlüssel STSCVKRWJPWALQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid ethyl ester, ethyltrifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, ethyl ester, trifluoroacetic acid, ethyl ester, ethyl trifluoroethanoate, unii-a6tzk6x11x, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, ethyl ester, a6tzk6x11x, ethyl ester of trifluoroacetic acid
PubChem CID 9794
IUPAC-Name Ethyl-2,2,2-trifluoracetat
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl trifluoroacetate
Schmelzpunkt <-78°C
Dichte 1.192
Siedepunkt 60°C to 62°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Geruch Sweet
Strukturformel CF3CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.307
Menge 50 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1761411
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water. Miscible with chloroform and methanol.
Formelmasse 142.08
Reinheit (%) 99%