Learn More
Trifluoressigsäureethylester, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl trifluoroacetoacetate is used as an intermediate in synthetic chemistry. It is also used as an intermediate for agro chemicals and pharmaceuticals. Further, it is used in the preparation of fluorinated 2-thiouracil analogs as antithyroid agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyltrifluoracetoacetat wird als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie verwendet. Einsatz auch als Zwischenprodukt für Agrochemikalien und Pharmazeutika. Darüber hinaus Verwendung bei der Herstellung von fluorierten 2-Thiouracil-Analoga als Antithyroid-Mittel.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Benzol und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl trifluoroacetoacetate |
| Schmelzpunkt | -30°C |
| Dichte | 1.259 |
| Siedepunkt | 129°C to 130°C |
| Flammpunkt | 38 °C (100 °F) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Brechungsindex | 1.376 |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN3272 |
| Beilstein | 608353 |
| Mehr anzeigen |