Learn More
Ethyltrifluormethansulfonat, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 311850010
Weitere Details : CAS : 425-75-2 Netto-Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 1g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10376534
  • 16.88 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Alkyl-Transferreagenz
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
425-75-2
178.31
UVECLJDRPFNRRQ-UHFFFAOYSA-N
67924
CCOS(=O)(=O)C(F)(F)F
C3H5F3O3S
MFCD00000410
ethyl triflate, ethyl trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid ethyl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, ethyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, ethyl ester, ethyl trifluoromethyl sulfonate, ethyl triflate~trifluoromethanesulphonic acid ethyl ester, ethyl trifiate, etotf, acmc-209jqf
Ethyltrifluormethansulfonat
Spezifikation
Ethyl trifluoromethanesulfonate
35°C
1.378
1g
97.5% min. (GC)
CF3SO3CH2CH3
ethyl triflate, ethyl trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid ethyl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, ethyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, ethyl ester, ethyl trifluoromethyl sulfonate, ethyl triflate~trifluoromethanesulphonic acid ethyl ester, ethyl trifiate, etotf, acmc-209jqf
CCOS(=O)(=O)C(F)(F)F
178.31
178.31
1.3780g/mL
Glasflasche
118.0°C to 120.0°C
425-75-2
C3H5F3O3S
MFCD00000410
UVECLJDRPFNRRQ-UHFFFAOYSA-N
Ethyltrifluormethansulfonat
67924
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Ethyl trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation