Learn More
(Trimethylsilyl)-Essigsäureethylester, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473288
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473288 250 g 250 Gramm
11453288 10 g 10 Gramm
11463288 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17707.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4071-88-9 | C7H16O2Si | 160.288 g/mol
Ethyl trimethylsilylacetate is used in the synthesis of ethyl-2,2-dibromo-2-(trimethylsilyl)acetate. It was also used to silylate the enolizable aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyltrimethylsilylacetat wird bei der Synthese von Ethyl-2,2-Dibromo-2-(Trimethylsilyl)Acetat verwendet. Wurde auch zur Silylierung der enolisierbaren Aldehyde und Ketone verwendet.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4071-88-9
Summenformel C7H16O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 160.288
MDL-Nummer MFCD00009172
InChI-Schlüssel QQFBQBDINHJDMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl trimethylsilyl acetate, ethyl trimethylsilylacetate, ethyl 2-trimethylsilyl acetate, etsa, trimethylsilyl acetic acid ethyl ester, acetic acid, trimethylsilyl-, ethyl ester, pubchem16058, acmc-1ahie
PubChem CID 77687
IUPAC-Name Ethyl-2-trimethylsilylacetat
SMILES CCOC(=O)C[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (trimethylsilyl)acetate
Dichte 0.876
Siedepunkt 156°C to 158°C
Flammpunkt 35°C (95°F)
Brechungsindex 1.415
Menge 250 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1755902
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
Formelmasse 160.29
Reinheit (%) ≥98%