Learn More
Ethyl(Trimethylsilyl)acetat, TRC
Artikelnummer. 30378671
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30378671 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378671 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE2584205G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (Trimethylsilyl)acetate
CAS 4071-88-9
Summenformel C7H16O2Si
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H16O2Si/c1-5-9-7(8)6-10(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
SMILES CCOC(=O)C[Si](C)(C)C
IUPAC-Name Ethyl-2-trimethylsilylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 160.29
Formelmasse 160.092