Learn More
Ethyl(Trimethylsilyl)acetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl (Trimethylsilyl)acetate |
| CAS | 4071-88-9 |
| Summenformel | C7H16O2Si |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H16O2Si/c1-5-9-7(8)6-10(2,3)4/h5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C[Si](C)(C)C |
| IUPAC-Name | Ethyl-2-trimethylsilylacetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 160.29 |
| Formelmasse | 160.092 |