Learn More
Ethylvalproat, Mikromol™
Beschreibung
Ethylvalproat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl Valproate |
| CAS | 17022-31-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ethyl Valproate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C10 H20 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Ethyl Valproate, 2-Propylpentanoic acid ethyl ester, Valeric acid, 2-propyl-, ethyl ester (7CI,8CI), 2-Propylvaleric acid ethyl ester, Ethyl 2,2-dipropylacetate, Ethyl 2-propylpentanoate, Ethyl dipropylacetate, Ethyl valproate, Valproic acid ethyl ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-4-7-9(8-5-2)10(11)12-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCC(CCC)C(=O)OCC |
| IUPAC-Name | Ethyl-2-propylpentanoat |
| Mehr anzeigen |