Learn More
Masterflex™ Microbore-Schläuche aus Ethylvinylacetat
Diese Schläuche eignen sich für biologische Tests. Saint Gobain Performance Plastics™ Microbore-Schläuche aus Ethylvinylacetat sind biologisch stabil, ungiftig und nicht kontaminierend.
77.70 € - 280.00 €
Spezifikation
Material Ethylvinylacetat
Verpackungsmenge 1/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11977875
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
95712-12
0,25 mm 2,08 mm
80.85 €
15 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11917885
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
95712-30
1,02 mm 3,07 mm
80.85 €
15 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11787355
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
06492-03
0,76 mm 2,29 mm
280.00 €
30 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11927885
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
95712-32
1,27 mm 3,23 mm 77.70 €
15 Meter
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11937885
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
95712-34
1.42 mm 3,35 mm
77.70 €
15 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11947885
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
95712-36
1,52 mm 3,45 mm
80.85 €
15 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11957885
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
95712-40
1,85 mm 3,78 mm
77.70 €
15 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11727355
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
06492-02
0.51 mm 1.52 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11707365
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
06492-05
1.27 mm 2.29 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchsichtige, vernetzte Schläuche, flexible Mikroleitungsschläuche
  • Praktisch zu 100 % elastisch, kehrt bei sanfter Erwärmung in seine ursprüngliche Form zurück
  • Harz entspricht Spezifikationen nach USP 23, Klasse VI und National Formulary Vol. 14
  • Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid, Gammastrahlung oder trockener Hitze
Spezifikation
Spezifikation
Ethylvinylacetat
1/Packung