Learn More
Ethylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10398630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10398630 500 g 500 Gramm
10380984 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10398630 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 214255000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 557-66-4 | C2H8ClN | 81.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-66-4
Summenformel C2H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 81.54
InChI-Schlüssel XWBDWHCCBGMXKG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Ethanamin-Hydrochlorid
SMILES Cl.CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 105.0°C to 108.0°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C2H5NH2·HCl
Menge 500 g
Beilstein 04, 91
Merck Index 15, 3817
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, slightly soluble in chcl3 and acetone, practically insoluble in ether
Formelmasse 81.55
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.