Learn More
Ethylaminhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylamine Hydrochloride |
| CAS | 557-66-4 |
| Summenformel | C2H8ClN |
| Menge | 500 g |
| Synonym | Ethylammonium Chloride, Monoethylammonium Chloride, N-Ethylammonium Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H |
| SMILES | NCC.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 81.54 |