Learn More
Ethyle2-Amino-4-(4-methoxyphenyl)-3-thiophenecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | ethyle2-amino-4-(4-methoxyphenyl)-3-thiophenecarboxylate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 277.34 |
Reinheit (%) | 97% |