Learn More
Ethyl2-Chlor-2-(Hydroxyimino)acetat, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 398740050
Weitere Details : CAS : 14337-43-0 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
14337-43-0 | |
151.55 | |
UXOLDCOJRAMLTQ-UTCJRWHESA-N | |
9576005 | |
CCOC(=O)C(=NO)Cl |
C4H6ClNO3 | |
MFCD00010209 | |
ethyl 2-chloro-2-hydroxyimino acetate, 2-chloro-2-hydroxyiminoacetic acid ethyl ester, ethyl chlorooximinoacetate, ethyl chloro oximido acetate, ethyl chlorooximidoacetate, z-ethyl 2-chloro-2-hydroxyimino acetate, chloro oxime, ethyl 2z-2-chloro-2-hydroxyimino acetate, e-ethyl 2-chloro-2-hydroxyimino acetate, ethyl 2z-chloro hydroxyimino ethanoate | |
Ethyl-(2Z)-2-chlor-2-hydroxyiminoacetate |
Spezifikation
Ethyl 2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate | |
70°C to 76°C | |
14337-43-0 | |
C4H6ClNO3 | |
ethyl 2-chloro-2-hydroxyimino acetate, 2-chloro-2-hydroxyiminoacetic acid ethyl ester, ethyl chlorooximinoacetate, ethyl chloro oximido acetate, ethyl chlorooximidoacetate, z-ethyl 2-chloro-2-hydroxyimino acetate, chloro oxime, ethyl 2z-2-chloro-2-hydroxyimino acetate, e-ethyl 2-chloro-2-hydroxyimino acetate, ethyl 2z-chloro hydroxyimino ethanoate | |
CCOC(=O)C(=NO)Cl | |
151.55 | |
151.55 |
Glasflasche | |
5g | |
96% min. (Argentometry) | |
MFCD00010209 | |
UXOLDCOJRAMLTQ-UTCJRWHESA-N | |
Ethyl-(2Z)-2-chlor-2-hydroxyiminoacetate | |
9576005 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl 2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.