Learn More
2-Methylnicotinsäureethylester, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 436190050
Weitere Details : CAS : 1721-26-2 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|
Chemische Identifikatoren
1721-26-2 | |
165.19 | |
TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N | |
74401 | |
CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)C |
C9H11NO2 | |
MFCD00006336 | |
ethyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid ethyl ester, 2-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl nicotinate, ethyl 2-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-methylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate~2-methylnicotinic acid ethyl ester, pubchem12727 | |
Ethyl 2-Methylpyridin-3-Carboxylat |
Spezifikation
Ethyl 2-methylnicotinate | |
103°C | |
Glasflasche | |
126°C to 127°C (24.0mmHg) | |
5g | |
96% min. (GC) | |
MFCD00006336 | |
TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N | |
Ethyl 2-Methylpyridin-3-Carboxylat | |
74401 | |
Flüssig |
1.0700g/mL | |
Authentic | |
1.07 | |
Farblos bis Orange | |
1721-26-2 | |
C9H11NO2 | |
ethyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid ethyl ester, 2-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl nicotinate, ethyl 2-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-methylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate~2-methylnicotinic acid ethyl ester, pubchem12727 | |
CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)C | |
165.19 | |
165.19 | |
97% |
Safety and Handling
- Ethyl 2-methylnicotinate
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.