Learn More
Ethyl4-formyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10314192
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10314192 250 mg 250 Milligramm
10793423 1 g 1 Gramm
10514984 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10314192 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC23004CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 2199-64-6
Summenformel C10H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
MDL-Nummer MFCD00030384
InChI-Schlüssel CLJUICOFPKFFGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3,5-dimethyl-4-formylpyrrole-2-carboxylate, ethyl 4-formyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 2,4-dimethyl-3-formyl-5-carbethoxypyrrole, 3,5-dimethyl-2-ethoxycarbonyl-4-formyl-1h-pyrrole, 3,5-dimethyl-4-formylpyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-formyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid,4-formyl-3,5-dimethyl-,ethyl ester, 3,5-dimethyl-4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 137486
IUPAC-Name Ethyl 4-Formyl-3,5-Dimethyl-1H-Pyrrol-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)C(C=O)=C(C)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyle4-formyl-3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 97%