missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl4-Methyl-2-[4-(Trifluoromethyl)Phenyl]-1,3-Tthiazol-5-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2704786
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
175277-03-9
C14H12F3NO2S
315.31
MFCD00068104
LPIXRQSYBTUXOQ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-, ethyl ester, ethyl4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazo
2737210
Ethyl-4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-carboxylat
CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
175277-03-9
C14H12F3NO2S
315.31
MFCD00068104
LPIXRQSYBTUXOQ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-, ethyl ester, ethyl4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazo
2737210
Ethyl-4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-carboxylat
CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 315.31
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'