Learn More
Ethyl4-Oxocyclohexanecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757804
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasampulle mit Schraubverschluss
Glasflasche
17159-79-4
C9H14O3
170.21
MFCD00013285
ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 4-cyclohexanonecarboxylate, 4-ethoxycarbonyl cyclohexanone, ethyl cyclohexanone-4-carboxylate, ethyl-4-oxo-cyclohexane carboxylate, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-oxocyclohexane carboxylate
317638
ethyl 4-oxocyclohexane-1-carboxylate
CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
17159-79-4
C9H14O3
170.21
MFCD00013285
ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 4-cyclohexanonecarboxylate, 4-ethoxycarbonyl cyclohexanone, ethyl cyclohexanone-4-carboxylate, ethyl-4-oxo-cyclohexane carboxylate, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-oxocyclohexane carboxylate
317638
ethyl 4-oxocyclohexane-1-carboxylate
CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0760g/mL
Siedepunkt 150°C to 152°C (40.0 mmHg)
Flammpunkt 110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasampulle mit Schraubverschluss
Strukturformel (O=)C6H9CO2C2H5
Brechungsindex 1.4580 to 1.461
Menge 250 mg
Relative Dichte 1.076
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig