Learn More
Ethyl-5-(4-chlorphenyl)-2-formyl-3-furoat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2704803
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
175276-64-9
C14H11ClO4
278.688
MFCD00275550
XFOQMTOCKSVCBO-UHFFFAOYSA-N
2798516
Ethyl 5-(4-Chlorphenyl)-2-Formylfuran-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1=C(OC(=C1)C2=CC=C(C=C2)Cl)C=O
175276-64-9
C14H11ClO4
278.688
MFCD00275550
XFOQMTOCKSVCBO-UHFFFAOYSA-N
2798516
Ethyl 5-(4-Chlorphenyl)-2-Formylfuran-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1=C(OC(=C1)C2=CC=C(C=C2)Cl)C=O
Chemischer Name oder Material ethyle5-(4-chlorophenyl)-2-formyl-3-furoate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym ethyl 5-4-chlorophenyl-2-formyl-3-furoate, ethyl 5-4-chlorophenyl-2-formylfuran-3-carboxylate, ethyl5-4-chlorophenyl-2-formyl-3-furoate, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-formyl-, ethyl ester, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-formyl-,ethyl ester
Formelmasse 278.69
Reinheit (%) 97%