Learn More
Ethyl-5-(5-brom-2-thienyl)-3-isoxazolcarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
423768-50-7
C10H8BrNO3S
302.142
MFCD03407336
OIZZMDOBYXRSNQ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-5-bromo-2-thienyl-3-isoxazolecarboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl isoxazole-3-carboxylate
2776548
Ethyl 5-(5-Bromthiophen-2-yl)-1,2-Oxazol-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C2=CC=C(S2)Br
423768-50-7
C10H8BrNO3S
302.142
MFCD03407336
OIZZMDOBYXRSNQ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-5-bromo-2-thienyl-3-isoxazolecarboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl isoxazole-3-carboxylate
2776548
Ethyl 5-(5-Bromthiophen-2-yl)-1,2-Oxazol-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C2=CC=C(S2)Br
Chemischer Name oder Material ethyle5-(5-bromo-2-thienyl)-3-isoxazolecarboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 302.15
Reinheit (%) 97%