Learn More
Ethyl 6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 6-chloroimidazo[1, 2-b]pyridazine-2-carboxylate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 225.63 |
Reinheit (%) | 97% |