Learn More
Ethyl-Chloronicotinat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl methanesulfonate |
Dichte | 1.1600g/mL |
Siedepunkt | 213.0°C to 214.0°C |
Flammpunkt | 100°C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3SO3C2H5 |
Brechungsindex | 1.4170 to 1.4190 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 04,5 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethyl methanesulfonate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Keimzellmutagenität Kategorie 1A
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.