Learn More
Ethylencarbonat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736441
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
96-49-1
C3H4O3
88.06
MFCD00005382
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
ethylene carbonate, glycol carbonate, ethylene glycol carbonate, dioxolone-2, cyclic ethylene carbonate, ethylene carbonic acid, 1,3-dioxacyclopentan-2-one, 2-dioxolone, carbonic acid, cyclic ethylene ester, texacar ec
7303
1,3-Dioxolan-2-on
C1COC(=O)O1
96-49-1
C3H4O3
88.06
MFCD00005382
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
ethylene carbonate, glycol carbonate, ethylene glycol carbonate, dioxolone-2, cyclic ethylene carbonate, ethylene carbonic acid, 1,3-dioxacyclopentan-2-one, 2-dioxolone, carbonic acid, cyclic ethylene ester, texacar ec
7303
1,3-Dioxolan-2-on
C1COC(=O)O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethylene carbonate
Schmelzpunkt 34.0°C to 37.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.3210g/mL
Siedepunkt 246.7°C
Flammpunkt 150°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Beilstein 19, 100
Fieser 01,372
Relative Dichte 1.321
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 214g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether,n-butanol and carbon tetra-,chloride,miscible with alcohol,ethyl acetate,benzene and,chloroform
Viskosität 1.92 mPa.s (40°C)
Formelmasse 88.06
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.