missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethylen-Chlorphosphit, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Description
Ethylene chlorophosphite acts as a phosphitylating agent involved in the preparation of phosphocholine and spirophosphoranes. For example, it is used in the phosphorylation of p-tert-butyl(thia)calixarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylenchlorophosphit fungiert als Phosphatylierungsmittel, das an der Herstellung von Phosphocholin und Spirophosphoranen beteiligt ist. Es wird beispielsweise bei der Phosphorylierung von p-Tert-butyl(thia)calixarenen verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser.
Ethylenchlorophosphit fungiert als Phosphatylierungsmittel, das an der Herstellung von Phosphocholin und Spirophosphoranen beteiligt ist. Es wird beispielsweise bei der Phosphorylierung von p-Tert-butyl(thia)calixarenen verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser.
Specifications
Chemischer Name oder Material | Ethylene chlorophosphite |
Dichte | 1.415 |
Siedepunkt | 46°C to 47°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | 86°C (186°F) |
Brechungsindex | 1.491 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 506179 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Synonym | ethylene chlorophosphite, 1,3,2-dioxaphospholane, 2-chloro, ethylene cyclo-chlorophosphite, acmc-209pnx, 1,3,2-dioxaphospholane,2-chloro, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane, ethylene phosphorochloridite 2-chloro-1,3,2-dioxap, inchi=1/c2h4clo2p/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2h |
Show More |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'