Learn More
Ethylenglykol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ethylenglycol ist ein Ausgangsprodukt für die Synthese von Polymeren wie Polyesterfasern, Harzen und Polyethylenterephthalat, das bei der Herstellung von Kunststoffflaschen Anwendung findet. Ist ein Zwischenprodukt bei der Synthese von 1,4-Dioxan. Spielt eine wichtige Rolle in der organischen Synthese als Schutzgruppe für Carbonylgruppen. Ist aufgrund seines hohen Siedepunktes und seiner Wasseraffinität ein nützliches Trockenmittel. Spielt eine wichtige Rolle beim Beseitigen von Wasserdampf aus Erdgas vor dessen weiterer Verarbeitung. Sein Hauptanwendungsfall ist ein Medium für den konvektiven Wärmetransport in Kraftfahrzeugen und flüssigkeitsgekühlten Computern.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Toluol, Tetrahydrofuran, Alkohol, Chloroform und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Aldehyden und Aluminium.
Ethylenglycol ist ein Ausgangsprodukt für die Synthese von Polymeren wie Polyesterfasern, Harzen und Polyethylenterephthalat, das bei der Herstellung von Kunststoffflaschen Anwendung findet. Ist ein Zwischenprodukt bei der Synthese von 1,4-Dioxan. Spielt eine wichtige Rolle in der organischen Synthese als Schutzgruppe für Carbonylgruppen. Ist aufgrund seines hohen Siedepunktes und seiner Wasseraffinität ein nützliches Trockenmittel. Spielt eine wichtige Rolle beim Beseitigen von Wasserdampf aus Erdgas vor dessen weiterer Verarbeitung. Sein Hauptanwendungsfall ist ein Medium für den konvektiven Wärmetransport in Kraftfahrzeugen und flüssigkeitsgekühlten Computern.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Toluol, Tetrahydrofuran, Alkohol, Chloroform und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Aldehyden und Aluminium.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylene glycol |
Schmelzpunkt | -13°C |
Dichte | 1.113 |
Siedepunkt | 196°C to 198°C |
Menge | 500 g |
Flammpunkt | 119°C (246°F) |
Geruch | Sweet |
Brechungsindex | 1.431 |
Strukturformel | HOCH2CH2OH |
Beilstein | 505945 |