Learn More
Ethylenglykol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11484663
Click to view available options
Menge:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
107-21-1
C2H6O2
62.068
MFCD00002885
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
Ethan-1,2-diol
C(CO)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
107-21-1
C2H6O2
62.068
MFCD00002885
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
Ethan-1,2-diol
C(CO)O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ethylenglycol ist ein Ausgangsprodukt für die Synthese von Polymeren wie Polyesterfasern, Harzen und Polyethylenterephthalat, das bei der Herstellung von Kunststoffflaschen Anwendung findet. Ist ein Zwischenprodukt bei der Synthese von 1,4-Dioxan. Spielt eine wichtige Rolle in der organischen Synthese als Schutzgruppe für Carbonylgruppen. Ist aufgrund seines hohen Siedepunktes und seiner Wasseraffinität ein nützliches Trockenmittel. Spielt eine wichtige Rolle beim Beseitigen von Wasserdampf aus Erdgas vor dessen weiterer Verarbeitung. Sein Hauptanwendungsfall ist ein Medium für den konvektiven Wärmetransport in Kraftfahrzeugen und flüssigkeitsgekühlten Computern.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Toluol, Tetrahydrofuran, Alkohol, Chloroform und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Aldehyden und Aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol
Schmelzpunkt -13°C
Dichte 1.113
Siedepunkt 196°C to 198°C
Menge 10,000 g
Flammpunkt 119°C (246°F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.431
Strukturformel HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Merck Index 14,3798
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,toluene,tetrahydrofuran,alcohol,chloroform and other organic solvents.
Formelmasse 62.07
Reinheit (%) 99%