Learn More
Alfa Aesar™ Ethylenglykol, 99 %
18.48 € - 146.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
MDL-Nummer MFCD00002885
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11484663
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A11591.0C
10,000g
146.00 €
10000 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 23-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11428920
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A11591.30
250g
18.48 €
250 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 19
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11464663
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A11591.36
500g
23.21 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 23
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11474663
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A11591.0E
2500g
50.33 €
2500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 30
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Ethylenglycol ist ein Ausgangsprodukt für die Synthese von Polymeren wie Polyesterfasern, Harzen und Polyethylenterephthalat, das bei der Herstellung von Kunststoffflaschen Anwendung findet. Ist ein Zwischenprodukt bei der Synthese von 1,4-Dioxan. Spielt eine wichtige Rolle in der organischen Synthese als Schutzgruppe für Carbonylgruppen. Ist aufgrund seines hohen Siedepunktes und seiner Wasseraffinität ein nützliches Trockenmittel. Spielt eine wichtige Rolle beim Beseitigen von Wasserdampf aus Erdgas vor dessen weiterer Verarbeitung. Sein Hauptanwendungsfall ist ein Medium für den konvektiven Wärmetransport in Kraftfahrzeugen und flüssigkeitsgekühlten Computern.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Toluol, Tetrahydrofuran, Alkohol, Chloroform und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Aldehyden und Aluminium.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
107-21-1
62.068
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
174
Ethan-1,2-diol
C2H6O2
MFCD00002885
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CHEBI:30742
C(CO)O
Spezifikation
Ethylene glycol
C2H6O2
MFCD00002885
14,3798
Miscible with water,toluene,tetrahydrofuran,alcohol,chloroform and other organic solvents.
C(CO)O
62.068
CHEBI:30742
99%
Sweet
119°C (246°F)
-13°C
Hygroscopic
107-21-1
HOCH2CH2OH
505945
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Ethan-1,2-diol
174
62.07
1.113
1.431
196°C to 198°C
10,000g