Learn More
Ethylenglykol, ≥99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10695572
92.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
107-21-1
C2H6O2
62.068
MFCD00002885
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
Ethan-1,2-diol
C(CO)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
107-21-1
C2H6O2
62.068
MFCD00002885
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
Ethan-1,2-diol
C(CO)O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol
Schmelzpunkt 2 °C bis 3 °C
Namenshinweis 99+%
Hinweise zur Zersetzung >500°C
Dichte 1.1130g/mL
Siedepunkt 196.0°C to 198.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt 116°C (240.8°F)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Brechungsindex 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel HOCH2CH2OH
Dampfdruck Vapor Pressure: 0.12mmHg at 20°C
Beilstein 01, 465
Wasser 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 01,375; 05,296; 09,217; 15,156
Merck Index 15, 3852
Formelmasse 62.06
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/