Learn More
Ethylenglykol, ≥99 %, ExtraPure, ACROS Organics™
60.38 € - 649.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
MDL-Nummer MFCD00002885
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10326740
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
146750010
1L Glasflasche 60.38 €
1 Liter
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 7
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10695572
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
146750025
2.5L Glasflasche 124.00 €
2.50 Liter
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 13
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10336740
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
146750250
25L Kunststoffkanister
649.00 €
25 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 8
Auf Lager, versandfertig innerhalb von 8 bis 10 Tagen: 11
Chemische Identifikatoren
107-21-1
62.068
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
174
Ethan-1,2-diol
C2H6O2
MFCD00002885
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CHEBI:30742
C(CO)O
Spezifikation
Ethylene glycol
107-21-1
Vapor Pressure: 0.12mmHg at 20°C
C2H6O2
MFCD00002885
01,375; 05,296; 09,217; 15,156
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
C(CO)O
62.068
CHEBI:30742
Viskose Flüssigkeit
Extrarein
Authentic
1.4300 to 1.4330 (20°C, 589nm)
0.1% max. (Coulometric)
>500°C
Nicht ausgewiesen
1L
99+%
0.002% max.
99+%
HOCH2CH2OH
01, 465
15, 3852
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Ethan-1,2-diol
174
62.06
≥99.0%
1.1130g/mL
Glasflasche
0.05% max.
116°C (240.8°F)
196.0°C to 198.0°C
-13°C
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/