Learn More
Ethylenglykol, ≥ 99 %, spektrophotometrischer Gütegrad, Honeywell™ Riedel-de-Haen™
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
4 x 2 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Lösungsmittel mit Spektrophotometrie-Gütegrad sind hochreine Lösungsmittel, die speziell für Anwendungen mit Spektralphotometern entwickelt wurden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylenglycol |
Schmelzpunkt | -12 °C |
Strukturformel | HOCH2CH2OH |
UN-Nummer | UN3082 |
Beilstein | 505945 |
Formelmasse | 62.07 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Güte | Sprektrophotometrisch |
Dichte | 1.113 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 195 °C bis 198 °C |